Documentos Principais
77056
Sigma-Aldrich
3-Pentyn-2-ol
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3C≡CCH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
Beilstein:
1736802
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.448
p.e.
138-140 °C (lit.)
densidade
0.900 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#CC(C)O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,1-2H3
chave InChI
HJFRLXPEVRXBQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)