493023
3-Methyl-1-penten-4-yn-3-ol
98%
Sinônimo(s):
Ethynyl methyl vinyl carbinol
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
63-65 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)(C=C)C#C
InChI
1S/C6H8O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,5,7H,2H2,3H3
chave InChI
VBATUBQIYXCZPA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
90.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?