E51406
1-Etinil-1-ciclohexanol
≥99%
Sinônimo(s):
(1-Hidroxiciclohexil)acetileno, (1-Hidroxiciclohexil)etino, 1-Etinil-1-hidroxiciclohexano, 1-Etinilciclohexanal, 1-Etinilciclohexanol, 1-Hidroxi-1-etinilciclohexano, Etinilciclohexanol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
p.e.
180 °C (lit.)
pf
30-33 °C (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
chave InChI
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?