Documentos Principais
8.41522
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Ethynylcyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O
Número CAS:
Peso molecular:
124.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-100-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
365 °C
potência
583 mg/kg LD50, oral (Rat)
973 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.3-8.7 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
p.e.
180 °C/1013 hPa
pf
30-32 °C
temperatura de transição
flash point 73 °C
solubilidade
10 g/L
densidade
0.976 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
chave InChI
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.979
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup