Documentos Principais
479535
Sigma-Aldrich
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Sinônimo(s):
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Fórmula linear:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
Número CAS:
Peso molecular:
381.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
Nível de qualidade
concentração
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
p.e.
>200 °C
densidade
0.984 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
chave InChI
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)