147885
4-Phenyl-3-buten-2-one
99%
Sinônimo(s):
Benzalacetone, Benzylideneacetone, Methyl styryl ketone
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
260-262 °C (lit.)
pf
39-42 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: very slightly soluble
water: very slightly soluble
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
chave InChI
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
253.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
123 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?