Documentos Principais
688827
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-2-buten-1-one
technical, 80%
Sinônimo(s):
trans-Crotonophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Beilstein:
2039624
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (GC)
80%
Formulário
liquid
grupo funcional
ketone
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
chave InChI
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)