136123
trans-Chalcone
97%
Sinônimo(s):
Benzylideneacetophenone
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
208 °C/25 mmHg (lit.)
pf
55-57 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
chave InChI
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Informações sobre genes
human ... IL1B(3553)
rat ... Ar(24208)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?