260614
Ethyl 3-benzoylacrylate
technical grade, 92%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
92%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
184-185 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
chave InChI
ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ethyl 3-benzoylacrylate (ethyl trans-3-benzoylacrylate) undergoes enantioselective guanidine catalyst promoted Michael addition reaction with dithranol to yield Michael adduct.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Juan Shen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(18), 3229-3236 (2008-09-20)
The enantioselective Diels-Alder reaction is one of the most important reactions for the synthesis of complex molecules. It provides access to chiral six-membered carbocyclic compounds containing up to four stereogenic centers in a single step. Asymmetric catalysis in the Diels-Alder
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
260614-10L | |
260614-250ML | |
260614-50ML | 4061836683634 |