112046
2-Methyl-2-propen-1-ol
98%
Sinônimo(s):
β-Methallyl alcohol, ‘Isobutenol’
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
113-115 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h5H,1,3H2,2H3
chave InChI
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?