453021
Allyl alcohol
≥98.5%
Sinônimo(s):
2-Propen-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
23.8 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98.5%
temperatura de autoignição
712 °F
Lim. expl.
18 %
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
pb
96-98 °C (lit.)
pf
−129 °C (lit.)
densidade
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
chave InChI
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?