162353
3-Methyl-2-buten-1-ol
99%
Sinônimo(s):
3,3-Dimethylallyl alcohol, Prenol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.4 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
Lim. expl.
16.3 %
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
140 °C (lit.)
densidade
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3
chave InChI
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
124.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)