Documentos Principais
8.41089
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-2-ol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methyl-3-buten-2-ol, Dimethyl vinyl carbinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-068-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
137 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
380 °C
potência
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.5-9.4 % (v/v)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
98-99 °C/1013 hPa
pf
-28 °C
temperatura de transição
flash point 11 °C
densidade
0.824 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
chave InChI
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.826
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup