E29125
2-Ethyl-1,3-hexanediol
97%, Mixture of isomers
Sinônimo(s):
Ethylhexylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
241-249 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(O)C(CC)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A boron extractant.
- A reactive solvent in the synthesis of magnetic iron-oxide nanoparticles by non-hydrolytic sol-gel method.
- A starting material in the selective synthesis of 2-ethyl-1-hydroxy-3-hexanone by oxidation using H2O2.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E29125-1KG | 4061837022753 |
E29125-25G | |
E29125-500G | 4061833603055 |