Documentos Principais
143618
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
97%
Sinônimo(s):
1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxyhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-Dimethylhexane-2,5-diol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(OH)CH2CH2C(OH)(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Beilstein:
1361437
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
p.e.
214-215 °C (lit.)
pf
86-90 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol on heteropoly acid catalyzed dehydration yields cyclic ethers via stereospecific intramolecular SN2 mechanism. It reacts with nitriles in concentrated sulfuric acid to yield Δ1-pyrrolines.
Aplicação
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol was used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Chlorobutane ≥99%
Sigma-Aldrich
C28898
2-Chlorobutane
Nitriles in Nuclear Heterocyclic Synthesis. II.
MEYERS AI and RITTER JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1918-1922 (1958)
Transformation of diols in the presence of heteropoly acids under homogeneous and heterogeneous conditions.
Torok B, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 107(1), 305-311 (1996)
Synthesis and Spectroscopic Characterization of the First Mixed Six-and Seven-Membered Heterocyclic Boron Compounds With Intramolecular N? B Bond.
Goyal S, et al.
Main Group Metal Chemistry, 32(2), 55-64 (2009)