Documentos Principais
68346
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,5-pentanediol
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,5-Dihydroxy-3-methylpentane, Diol MPD, MPD
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
1697331
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454
densidade
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
chave InChI
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Methyl-1,5-pentanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Enantioenrich saturated aza-heterocycles by reacting with various amines in the presence of iridium catalyst.
  • Polyesters containing carbon-carbon double bonds via bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide-catalyzed polycondensation with unsaturated cyclic anhydrides.
  • α, ω-Dibromides by treating with aqueous HBr and an organic solvent.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)