268992
4-Pentyn-2-ol
≥98%
Sinônimo(s):
(±)-4-Pentyn-2-ol
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
126-127 °C (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CC#C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
chave InChI
JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?