205494
Dibutyltin dichloride
96%
Sinônimo(s):
Dibutyldichlorotin
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
135 °C/10 mmHg (lit.)
pf
37-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCC
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Effects of dibutyltin compounds on PPARγ/RXRα activity: Studies the impact of various dibutyltin compounds, including dibutyltin dichloride, on adipogenesis and inflammation in mammalian cells, emphasizing their effects on the PPARγ/RXRα pathway (Milton et al., 2017).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
thymus
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?