229202
Diphenyltin dichloride
96%
Sinônimo(s):
Dichlorodiphenyltin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
333-337 °C (lit.)
pf
41-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sn](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.2ClH.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
ISXUHJXWYNONDI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?