201057
Butyltin trichloride
95%
Sinônimo(s):
Butyltrichlorotin
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
93 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9.3ClH.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?