Documentos Principais
8.08278
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyltin
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetra-n-butyltin, Tetrabutylstannane, Tin tetrabutyl
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4Sn
Número CAS:
Peso molecular:
347.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
215-960-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.0014 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
potência
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
140 °C/10 hPa
pf
-97 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
0.008 g/L
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.057
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 - 115 °C - closed cup