290890
Dibutyltin diacetate
technical grade
Sinônimo(s):
Diacetoxydibutyltin
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
12 (vs air)
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 25 °C)
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
142-145 °C/10 mmHg (lit.)
pf
7-10 °C (lit.)
densidade
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/2C4H9.2C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
chave InChI
JJLKTTCRRLHVGL-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Wittenberger tetrazole derivatives by reacting with various nitriles in the presence of trimethylsilyl azide.
- Carbamate derivatives from various isocyanates and alcohols in the presence of dichloromethane as solvent.
- Urea derivatives from aryl isocyanates and various amines in the presence of 4-methylmorpholine.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
thymus gland, thymus gland,Immune system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
290890-50ML | 4061826304006 |
290890-250ML | 4061838126337 |