Key Documents
8.20386
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
351.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
213-928-8
pressão de vapor
1.7 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
>200 °C
potência
900-1235 mg/kg LD50, oral (Rat)
2320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
142-145 °C/13 hPa
pf
12 °C
temperatura de transição
flash point 143 °C
solubilidade
0.006 g/L
densidade
1.30 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2C2H3O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;
chave InChI
QFRLGSUYBLMJKF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Sn): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.300 - 1.310
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
thymus gland
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup