Documentos Principais
748382
Sigma-Aldrich
Dimethyltin oxide
Sinônimo(s):
Dimethyloxostannane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6OSn
Número CAS:
Peso molecular:
164.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
380-390 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Sn](C)=O
InChI
1S/2CH3.O.Sn/h2*1H3;;
chave InChI
WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)