Key Documents
8.03544
Sigma-Aldrich
Dioctyltin oxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H34OSn
Número CAS:
Peso molecular:
361.15
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
212-791-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
>100 °C
potência
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
230 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 70 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
chave InChI
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Sn): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C