Documentos Principais
344923
Sigma-Aldrich
Butyltin chloride dihydroxide
96%
Sinônimo(s):
Butylchlorodihydroxystannane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3Sn(OH)2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
245.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
150 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](O)(O)Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.2H2O.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;1H;2*1H2;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
FQYHHEJETOLDHR-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)