Documentos Principais
8.03539
Sigma-Aldrich
Dibutyltin oxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
Número CAS:
Peso molecular:
248.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
212-449-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
525 °C
potência
487 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
>300 °C (decomposes)
solubilidade
0.004 g/L
densidade
1.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
650‑750 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Sn](=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
chave InChI
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
thymus
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3