372358
Triacetoxy(methyl)silane
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Methyltriacetoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
solid
p.e.
94-95 °C/9 mmHg (lit.)
pf
40-45 °C (lit.)
densidade
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O6Si/c1-5(8)11-14(4,12-6(2)9)13-7(3)10/h1-4H3
chave InChI
TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?