Documentos Principais
431117
Sigma-Aldrich
Diacetoxydimethylsilane
98%
Sinônimo(s):
Dimethyldiacetoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO2)2Si(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
176.24
Beilstein:
1769843
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
163 °C (lit.)
pf
−12.5 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O4Si/c1-5(7)9-11(3,4)10-6(2)8/h1-4H3
chave InChI
RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
153.3 °F - closed cup - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
67.4 °C - closed cup - (own results)
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)