Key Documents
284459
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl acetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
132.23
Beilstein:
1744463
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
1 (vs air)
pressão de vapor
35 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
pb
107.5 °C (lit.)
pf
−32 °C (lit.)
densidade
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5(6)7-8(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel base-initiated reactions of N-substituted pyridinium salts.
Journal of Fluorine Chemistry, 77(2), 161-168 (1996)