Key Documents
341614
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
132.23
Beilstein:
1679394
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
39-42 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-8(2,3)4-5(6)7/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
chave InChI
JDMMZVAKMAONFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(Trimethylsilyl)acetic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)