Documentos Principais
360120
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)amine
98%
Sinônimo(s):
Nitrilotris(trimethylsilane)
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3Si]3N
Número CAS:
Peso molecular:
233.57
Beilstein:
1851880
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
72 °C/10 mmHg (lit.)
pf
67-69 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27NSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
chave InChI
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)