Key Documents
711802
Sigma-Aldrich
(E)-N-Benzylidene-4-methylbenzensulfonamide
99%
Sinônimo(s):
N-(p-Methylbenzenesulfonyl)benzaldimine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
259.32
Beilstein:
2115660
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
99%
forma
powder
pf
108-115 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
chave InChI
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3