699608
Phosphoric acid solution
NMR reference standard, 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
Nível de qualidade
Ensaio
83.5-86.5% (gravimetric)
Formulário
solution
concentração
85% in D2O (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
3 mm × 8 in.
densidade
1.481 g/cm3
adequação
suitable for NMR (reference standard)
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
699608-1EA | 4061833637616 |