About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
pf
29-36 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
ULMHMJAEGZPQRY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Marvin J Meyers et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(16), 5144-5150 (2015-03-24)
Given the rise of parasite resistance to all currently used antimalarial drugs, the identification of novel chemotypes with unique mechanisms of action is of paramount importance. Since Plasmodium expresses a number of aspartic proteases necessary for its survival, we have