Documentos Principais
636886
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-α-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone
95%
Sinônimo(s):
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7F2N3O
Número CAS:
Peso molecular:
223.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
103-107 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
chave InChI
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)