695017
Ácido fosfórico
ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥85% H3PO4 basis (by NaOH, titration)
forma
liquid
concentração
≥85 wt. % in H2O
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
reducing substances, passes test
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
cor
APHA: ≤10
pb
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
As: ≤1 ppm
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mn: ≤0.5 ppm
Na: ≤0.025%
Sb: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Descrição geral
Aplicação
- As external standard for the analysis of lipid composition of human white matter by 31P NMR spectroscopy.
- As external standard during the acid-labile phosphorylation of histone H4 by 31P NMR spectroscopy.
- As reference standard to investigate the surface species present on silica/alumina-supported sodium phosphates by pre- and postreaction MAS31P-NMR and FTIR spectroscopies.
- As catalyst in the vapor-phase Fries rearrangement of phenylacetate at 623K over a series of surface modified and unmodified ZSM-5.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Enzymatic Assay of Endoproteinase Glu-C (EC 3.4.21.19)