Key Documents
79622
Sigma-Aldrich
Ácido fosfórico
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula linear:
H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
powder or crystals
qualidade
crystallized
Impurezas
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
pb
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
~40 °C
solubilidade
water: 850 g/L at 20 °C
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O produto é ácido fosfórico cristalino.
O ácido fosfórico (H3PO4) também é conhecido como ácido ortofosfórico. Ele serve como intermediário ou reagente em vários processos de fabricação. O ácido fosfórico é encontrado em fertilizantes, detergentes e outros produtos de limpeza doméstica.
Aplicação
O ácido fosfórico foi usado como reagente de oxidação em um estudo.1 Pode ser usado no preparo de fosfato de amônio.
O ácido fosfórico é usado:
  • como catalisador na adição nucleofílica a iminas;
  • na síntese de geopolímeros porosos à base de ácido fosfórico;
  • a síntese de fosfatos monoalquílicos a partir de álcoois alifáticos simples na presença de ativador de anidrido acético.
Outras notas
O ácido fosfórico concentrado é aproximadamente 85% H3PO4 (aquoso).
Atenção
o produto pode se tornar sólido, e torna-se líquido com aquecimento a 50 °C
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Christian Reichel et al.
Drug testing and analysis, 9(11-12), 1721-1730 (2017-09-21)
Luspatercept (ACE-536, ACVR2B-Fc), a fusion protein consisting of the extracellular domain of ActRIIB receptor and the Fc-part of human immunoglobulin G1 (IgG1), is currently under clinical development (Phase III). It stimulates the formation of red blood cells and hence may
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 67-67 (1994)
Alessio Ciulli et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(16), 4992-5000 (2006-08-04)
Mapping interactions at protein-ligand binding sites is an important aspect of understanding many biological reactions and a key part of drug design. In this paper, we have used a fragment-based approach to probe "hot spots" at the cofactor-binding site of
Alex W Gregory et al.
Organic letters, 15(17), 4330-4333 (2013-08-30)
A highly enantioselective hydroamination/N-sulfonyliminium cyclization cascade is reported using a combination of gold(I) and chiral phosphoric acid catalysts. An initial 5-exo-dig hydroamination and a subsequent phosphoric acid catalyzed cyclization process provide access to complex sulfonamide scaffolds in excellent yield and
W M Fennis et al.
Journal of dental research, 93(1), 36-41 (2013-10-25)
The objective of this randomized control trial was to compare the five-year clinical performance of direct and indirect resin composite restorations replacing cusps. In 157 patients, 176 restorations were made to restore maxillary premolars with Class II cavities and one