1.00565
ortho-Phosphoric acid
99%, cryst. for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Nome do produto
Ácido fosfórico, cryst. for analysis EMSURE®
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
2740 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentração
85% phosphoric acid
Impurezas
≤20 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤20 ppm Volatile acids (as CH3COOH)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
solubilidade
750-850 g/L
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.84 g/cm3 at 38 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤2 ppm
fluoride (F-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 ppm
traços de cátion
As: ≤1 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤1 ppm
Co: ≤1 ppm
Cu: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤5 ppm
Mg: ≤1 ppm
Mn: ≤1 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Sb: ≤1 ppm
Zn: ≤1 ppm
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Nota de análise
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 2 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 2 ppm
Phosphite and Hypophosphite (as H₃PO₃): ≤ 500 ppm
Fluoride (F): ≤ 0.5 ppm
As (Arsenic): ≤ 1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 1 ppm
Co (Cobalt): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 1 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1 ppm
Mn (Manganese): ≤ 1 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 1 ppm
Pb (Lead): ≤ 1 ppm
Sb (Antimony): ≤ 1 ppm
Zn (Zinc): ≤ 1 ppm
Volatile acids (as CH₃COOH): ≤ 20 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 20 ppm
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1