Documentos Principais
176753
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-d3 solution
85 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinônimo(s):
Trideuterophosphoric acid
About This Item
Fórmula linear:
D3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
101.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
concentração
85 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
158 °C/760 mmHg (lit.)
pf
41-44 °C (lit.)
densidade
1.736 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
176753-100G4061838118318
176753-10G4061838053503
176753-50G4061838203786