Documentos Principais
329916
Sigma-Aldrich
Potassium dideuterium phosphate
98 atom % D
Sinônimo(s):
Potassium dihydrogen-d2 phosphate
About This Item
Fórmula linear:
KD2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
138.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
NMR: suitable
pf
253 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[2H]OP([O-])(=O)O[2H]
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i/hD2
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-ZSJDYOACSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Samriddh Mudgal et al.
Food chemistry, 197(Pt A), 84-91 (2015-12-01)
We illustrate a method that uses bovine serum albumin (BSA) to control the receptor-accessible part of rebaudioside A (Reb A). The critical micelle concentration (CMC) of Reb A was found to be 4.5 mM and 5 mM at pH 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
329916-10G
329916-1G4061826750759