Ensaio
97%
forma
powder or crystals
pf
78-81 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2S/c15-17(16,13-9-5-2-6-10-13)14-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-11H/b14-11+
chave InChI
MPNRJEPBAYEQBY-SDNWHVSQSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?