Documentos Principais
8.21959
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
157.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
202-637-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
potência
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
149-152 °C
temperatura de transição
flash point 250 °C
solubilidade
4.3 g/L
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
chave InChI
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3