Documentos Principais
336173
Sigma-Aldrich
Tantalum boride (1:2)
99.5%
Sinônimo(s):
Tantalum diboride
About This Item
Fórmula linear:
TaB2
Número CAS:
Peso molecular:
202.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
B#[Ta]#B
InChI
1S/2B.Ta
chave InChI
JEUVAEBWTRCMTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)