709190
Lanthanum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lanthanum hexaboride, Lanthanum boride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.5% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: lanthanum
tamanho de partícula
−325 mesh
pf
2210 °C
densidade
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
4.76 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
chave InChI
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)