Documentos Principais
241857
Sigma-Aldrich
Lanthanum hexaboride
powder, 10 μm, 95%
Sinônimo(s):
Lanthanum boride
About This Item
Fórmula linear:
LaB6
Número CAS:
Peso molecular:
203.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
tamanho de partícula
10 μm
pf
2210 °C
densidade
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
chave InChI
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
One of the best thermionic emitters. Effective in improving diamond nucleation in the chemical vapor deposition of diamond on substrate surfaces.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
MES BioXtra, ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
69892
MES
Maeda, H. et al.
Journal of Crystal Growth, 121, 507-507 (1992)