Documentos
1.06732
Sigma-Aldrich
Neocarmine W "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Sinônimo(s):
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
About This Item
Código UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
liquid
pH
1.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
for the detection of textile fibers
Nota de análise
Suitability for coloration of textiles: passes test
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1