349321
Platinum
foil, thickness 0.25 mm, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Platinum element
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
foil
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
espessura
0.25 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Quantidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
349321-14G | 4061833596920 |
349321-3.5G | 4061833596937 |