Documentos Principais
929883
Sigma-Aldrich
Platinum (Pt) Mesh Electrode
size 2.0 cm × 2.0 cm, 0.1 mm wire diameter, 99.9%
Sinônimo(s):
Platinum Mesh Electrode
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.61
Ensaio
99.9%
tamanho
2.0 cm × 2.0 cm
Aplicação
This large area (2.0 cm x 2.0 cm , 0.1 mm wire diameter) and high purity (99.9%) platinum electrode has a surface area of mesh 500 sq. mm.
Informações legais
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
929883-1EA4065268716519