93412
Tris(trimethylsilyl) phosphite
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Trimethylsilanol phosphite, Tris(trimethylsilyloxy)phosphine
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O3PSi3/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h1-9H3
chave InChI
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Film-forming additive to enhance the electrochemical performance of the NMC811[LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2]/Si-Grcell.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?